Merck
716537
Sigma-Aldrich
4,5-イミダゾールジカルボン酸ジメチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,791
¥7,791
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,791
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O4
CAS番号:
分子量:
184.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,791
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
207-212 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716537-BULK:
716537-5G:
716537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)