Merck
716340
Sigma-Aldrich
(3-ブロモ-2-フルオロフェニル)アセトニトリル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrFN
CAS番号:
分子量:
214.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.551
密度
1.589 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1c(Br)cccc1CC#N
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
InChI Key
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
716340-500MG:4548173320823
716340-BULK:
716340-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)