Merck
716316
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F4N
CAS番号:
分子量:
165.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.401
密度
1.368 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
90.0 °F - closed cup
引火点(℃)
32.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
716316-1G:
716316-VAR:
716316-BULK:
試験成績書(COA)