Merck
71620
Sigma-Aldrich
水素化ナトリウム
powder (moistened with oil), 55-65% (gas-volumetric)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH
CAS番号:
分子量:
24.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder (moistened with oil)
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
55-65% (gas-volumetric)
mp
800 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChI Key
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化ナトリウムは、高温でナトリウム金属と水素ガスを反応させることで簡単に形成できます。NaHは、水分と空気に非常に敏感です。トポタクティック酸化物の脱インターカレーションにおける強力な還元剤として使用できます。結晶構造は、格子間水素化物イオンを持つ立方晶Naで構成されています。水素化ナトリウムは、高い重量の水素貯蔵能力を示します。
アプリケーション
C60への直接挿入により、超伝導物質(NaH)4C60が生成します。
包装
45~60°Cで炭化水素、THFおよびジオキサンに溶けるプラスチックバッグに包装されています。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71620-VAR:
71620-100G:
71620-50G:
71620-BULK:
71620-6X100G:
71620-5KG:
71620-25KG:
71620-500G:
71620-6X500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of Crystalline Sodium Hydride Nanoparticles Encapsulated Within an Amorphous Framework.
Sartbaeva A, et al.
Journal of Cluster Science, 21(3), 543-549 null
Sodium hydride as a powerful reducing agent for topotactic oxide deintercalation: Synthesis and characterization of the nickel (I) oxide LaNiO2.
Hayward MA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(38), 8843-8854 (1999)
Shuo Xing et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(5), 1515-1520 (2014-12-06)
A novel synthetic route leading to N-glycolyl muramyl dipeptide (MDP), a bacterial glycopeptide of particular interest in studies of nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2 (NOD2), is described. The synthetic strategy hinges on the alkylation of benzylidene-protected glucal with 2-bromopropionic acid
Nanoarchitecture of Protective Coatings for Air Sensitive Metal Hydrides
Dobbins T
Material Matters, 2(2), 19-19 (2007)
Hiroshi Fukasawa et al.
ACS chemical neuroscience, 5(7), 525-532 (2014-04-18)
Neuropathic pain is a chronic condition resulting from neuronal damage. Pregabalin, the (S)-isomer of 3-isobutyl-γ-aminobutyric acid (GABA), is widely used to treat neuropathic pain, despite the occurrence of central nervous system (CNS)-related side effects such as dizziness and somnolence. Here