Merck
715182
Sigma-Aldrich
ヨウ化銅ジメチルスルフィド錯体
97%
別名:
μ-ヨードトリ-μ3-ヨードトリス[チオビス[メタン]]四銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18Cu4I4S3
CAS番号:
分子量:
948.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
mp
102-106 °C
SMILES記法
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
InChI Key
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
共役付加反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
715182-5G:4548174005439
715182-VAR:
715182-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)