Merck
714933
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-メトキシベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,180
¥9,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,180
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9ClO2
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.566
密度
1.274 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CO)cc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
TZHJVLGDHRXGDX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
714933-VAR:
714933-1G:
714933-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)