Merck
460400
Sigma-Aldrich
チタン
wire, diam. 0.25 mm, 99.7% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.2 G
¥4,420
11 G
¥11,600
¥4,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.2 G
¥4,420
11 G
¥11,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥4,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.7% trace metals basis
フォーム
wire
自己発火温度
860 °F
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
直径
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Titanium (Ti) wire is a semiconductor material that has an energy band gap of ~4.85 eV and an electrical conductivity of ~10-13 Ω-1cm-1. [1]
アプリケーション
Ti wire can be used in a variety of applications such as dye sensitized solar cells (DSSCs),[2] solid phase microextraction fiber,[3] biomedical use,[4] and in the fabrication of TiO2 nanotubes.[5]
数量
2.2 g = 10 m; 11 g = 50 m
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
460400-VAR:
460400-11G:
460400-2.2G:
460400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unbreakable solid-phase microextraction fibers obtained by sol- gel deposition on titanium wire
Azenha MA, et al.
Analytical Chemistry, 78(6), 2071-2074 (2006)
Porous titanium materials with entangled wire structure for load-bearing biomedical applications
He G, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 5(1), 16-31 (2012)
Improved photocatalytic degradation of textile dye using titanium dioxide nanotubes formed over titanium wires
Kar A, et al.
Environmental Science & Technology, 43(9), 3260-3265 (2009)
The 3-dimensional dye-sensitized solar cell and module based on all titanium substrates
Liu Y, et al.
Applied Energy, 87(2), 436-441 (2010)
Electrode coatings from sprayed titanium dioxide nanoparticles-behaviour in NaOH solutions
Hayden BE, et al.
Electrochemical Communications, 3(8), 390-394 (2001)
資料
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.