Merck
712760
Sigma-Aldrich
6-アジド-6-デオキシ-D-グルコース
≥95% (HPLC)
別名:
6-Deoxy-6-azido-D-glucose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N3O5
CAS番号:
分子量:
205.17
Beilstein:
4906473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
組成
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
InChI Key
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
アプリケーション
  • Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.:Shao et al.によるこの研究では、生きた細胞におけるタンパク質特異的糖化を可視化するための化学レポーターとしての6-アジド-6-デオキシ-ᴅ-グルコースの使用について探索しています。この研究では、複合糖質の検出およびイメージングにおける生体直交型化学の応用が示されており、薬物送達システムのための細胞プロセスおよび可能性のある経路に関する知見が提供されています(Shao et al., 2022)。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712760-VAR:
712760-BULK:
712760-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniela Georgieva et al.
Nucleic acids research, 48(15), e88-e88 (2020-07-28)
DNA synthesis is a fundamental requirement for cell proliferation and DNA repair, but no single method can identify the location, direction and speed of replication forks with high resolution. Mammalian cells have the ability to incorporate thymidine analogs along with