Merck
711403
Sigma-Aldrich
4,4-ジフルオロシクロヘキサノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,500
¥25,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8F2O
CAS番号:
分子量:
134.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
35-40 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
InChI Key
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F - closed cup
引火点(℃)
65.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
711403-BULK:
711403-250MG:
711403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)