Merck
711373
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-フェニル-1,3,4-チアジアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrN2S
CAS番号:
分子量:
241.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
86-90 °C
SMILES記法
Brc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5BrN2S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
NVQXBSUUWVZRCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
711373-VAR:
711373-BULK:
711373-1G:
試験成績書(COA)