Merck
710849
Sigma-Aldrich
3-アミノピリジン-4-カルボン酸
95%
別名:
3-アミノイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,090
¥4,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O2
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
305-310 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710849-1G:
710849-VAR:
710849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)