Merck
709816
Sigma-Aldrich
フェネチルボロン酸MIDAエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BNO4
分子量:
261.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
181-185 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
InChI Key
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
709816-5G:
709816-VAR:
709816-1G:
709816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)