Merck
557684
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-チエニルボロン酸
≥95%
別名:
5-Bromothiophene-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,500
¥11,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4BBrO2S
CAS番号:
分子量:
206.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
95-100 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H4BBrO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
InChI Key
USJPOBDLWVCPGG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • ベンゾトリアゾール含有の有機増感剤およびmeso-ポリアリールアミド-BODIPYハイブリッドの合成のための鈴木カップリング反応
  • ラタニン合成のための鈴木宮浦カップリング
  • エチニルアリールボロン酸合成のためのマイクロ波アシスト薗頭反応
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557684-BULK:
557684-5G:
557684-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Otsuka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(20) (2020-10-15)
We have established a novel analytical method for solvent polarity on resin surface by combining the synthesis of fluorescent solvatochromic resin with optical waveguide spectrometry. The fluorescent solvatochromic resin was obtained via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 4-iodobenzoic acid immobilized on Wang
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.