Merck
C63006
Sigma-Aldrich
2-クロロフェノチアジン
97%
別名:
2-クロロチオジフェニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8ClNS
CAS番号:
分子量:
233.72
Beilstein:
176587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
crystals
mp
195-200 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
InChI Key
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C63006-25G:
C63006-100G:
C63006-VAR:
C63006-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helge Prinz et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4247-4263 (2011-05-14)
A total of 53 N-benzoylated phenoxazines and phenothiazines, including their S-oxidized analogues, were synthesized and evaluated for antiproliferative activity, interaction with tubulin, and cell cycle effects. Potent inhibitors of multiple cancer cell lines emerged with the 10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenoxazine-3-carbonitrile (33b, IC(50) values