Merck
709719
Sigma-Aldrich
3,3′,5′-トリヨードチロニン-(ジヨードフェニル-13C6) 塩酸塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
リバースT3-13C6 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
693.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8;/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i5+1,6+1,8+1,10+1,11+1,14+1;
InChI Key
YCBXNJGXKMWFLL-UKPPHBCASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709719-5MG-PW:
709719-BULK:
709719-10MG:
709719-1MG-PW:
709719-5MG:
709719-VAR:
709719-1MG:
709719-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)