Merck
708593
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチル-1H-ベンゾイミダゾリウムヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IN2
CAS番号:
分子量:
274.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
137-142 °C
SMILES記法
[I-].Cn1c[n+](C)c2ccccc12
InChI
1S/C9H11N2.HI/c1-10-7-11(2)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RQGURHMTNSNBQX-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • ドミノ開環酸化還元アミド化クネーフェナーゲル縮合
  • 分子内立体選択的プロトン化
  • グリニャールアリル置換
  • アルコールのアシル化
  • 極性転換反応
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708593-VAR:
708593-250MG:4548173998596
708593-BULK:
708593-1G:4548173998589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.