Merck
708496
Sigma-Aldrich
塩化アセチル 溶液
1 M in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3ClO
CAS番号:
分子量:
78.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1 M in methylene chloride
屈折率
n20/D 1.423
密度
1.294 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Acetyl chloride (AcCl) can be used as:
  • An acylating reagent to prepare useful key intermediates in organic synthesis.[1][2]
  • A reagent to convert oxathioacetals and dithioacetals into corresponding carbonyl compounds in the presence of sodium nitrite.[3]
  • An activating or acylating reagent in solid-phase organic synthesis.[4]
  • A reagent to prepare various alkyl and aryl tetrahydropyranyl ethers from corresponding alcohols.[5]
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708496-500ML:4548173306407
708496-100ML:4548173306391
708496-VAR:
708496-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
New phenylfluorenyl based linkers for solid phase synthesis
Bleicher KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9037-9042 (2000)
Selective synthesis of spirooxindoles via a two-step reaction of N-phenacylpyridinium bromide, 1, 3-indanedione and N-alkylisations
Sun J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(16), 3978-3983 (2019)
Solid phase synthesis of styrylquinazolinones
Theoclitou M-E, et al.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2051-2054 (2000)
A highly efficient procedure for regeneration of carbonyl groups from their corresponding oxathioacetals and dithioacetals using sodium nitrite and acetyl chloride in dichloromethane
Khan AT, et al.
Synlett, 2003(03), 0377-0381 (2003)
Acetyl chloride-mediated mild and chemoselective attachment and removal of tetrahydropyranyl (THP) group
Yeom C-E, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 28(1), 103-107 (2007)