Merck
707961
Sigma-Aldrich
グラブス触媒®C833
95%
別名:
Piers 第一世代メタセシス触媒, ジクロロ(PCy3)[(トリシクロヘキシルホスホラニル)メチリデン]ルテニウムテトラフルオロホウ酸塩, ジクロロ(トリシクロヘキシルホスフィン)[(トリシクロヘキシルホスホラニル)メチリデン]ルテニウム(II) テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H67BCl2F4P2Ru
CAS番号:
分子量:
832.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
mp
203 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.Cl\[Ru](Cl)=C/[P+](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C19H34P.C18H33P.BF4.2ClH.Ru/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5;;;/h1,17-19H,2-16H2;16-18H,1-15H2;;2*1H;/q+1;;-1;;;+2/p-2
InChI Key
YFCZUTDHPBTFQL-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
カチオン性四配位触媒は、活性触媒種の形成に配位子の解離が不要のため、“予備活性化”していると考えられます。反応プロファイルはグラブス触媒®の第一世代と同様ですが、かなり低温(0℃未満)で活性化します。
法的情報
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
707961-BULK:
707961-100MG:4548173306032
707961-500MG:4548173306056
707961-2G:4548173306049
707961-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Romero, P. E.; Piers, W. E.; McDonald, R.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6161-6161 (2004)
Kinetic and thermodynamic analysis of processes relevant to initiation of olefin metathesis by ruthenium phosphonium alkylidene catalysts.
Leitao EM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(8), 2784-2794 (2010)
資料
Alkyne metathesis has been a useful tool for C–C bond formation since the discovery of structurally well-defined metal alkylidynes by Schrock and coworkers.
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.