Merck
707155
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-7-メチルインドール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,990
¥10,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,990
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrN
分子量:
210.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
110-116 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(Br)ccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-8(10)3-2-7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI Key
KQNXKBLDFQVFQD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
707155-VAR:
707155-BULK:
707155-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)