Merck
CBR01361
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrazol-1-yl)butan-2-amine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13N3
CAS番号:
分子量:
139.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(N)CCn1cccn1
InChI
1S/C7H13N3/c1-7(8)3-6-10-5-2-4-9-10/h2,4-5,7H,3,6,8H2,1H3
InChI Key
IWZKYTFDBARHKM-UHFFFAOYSA-N