アッセイ
95%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
InChI Key
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706884-VAR:
706884-500MG:
706884-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有機構造体は、簡単な合成方法を用いて代替エネルギー用途のための高表面積材料を提供します。