Merck
706264
Sigma-Aldrich
2-クロロプロピオン酸ナトリウム-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CHCl13CO2Na
CAS番号:
分子量:
133.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+3
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
706264-VAR:
706264-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)