Merck
705667
Sigma-Aldrich
1,3,7-トリメチル尿酸-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
別名:
2,6,8-トリヒドロキシ-1,3,7-トリメチルプリン-13C4,15N3(2,4,5,6-13C4,1,3,9-15N3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C4H1015N3NO3
CAS番号:
分子量:
217.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N](C)[13C](=O)[15N]2C
InChI
1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChI Key
BYXCFUMGEBZDDI-TWHZHSGKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
705667-1MG:
705667-VAR:
705667-5MG-PW:
705667-2MG-PW:
705667-BULK:
705667-2MG:
705667-5MG:
試験成績書(COA)