Merck
705179
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピル-4H-ベンゾ[d][1,3,2]ジオキサボリニン-2-アミン
97%
別名:
(4H-ベンゾ[d][1,3,2]ジオキサボリニン-2-イル)ジイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20BNO2
CAS番号:
分子量:
233.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.505
密度
1.020 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI Key
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F
引火点(℃)
62.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
705179-VAR:
705179-1G:
705179-5G:
705179-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)