Merck
704571
Sigma-Aldrich
ビス(8-ヒドロキシ-2-メチルキノリン)-(4-フェニルフェノキシ)アルミニウム
95%
別名:
BAlq
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H25AlN2O3
CAS番号:
分子量:
512.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
powder
mp
207-214 °C
λmax
259 nm
蛍光検出
λem 334, 477 nm in THF
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
SMILES記法
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
InChI Key
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
電子輸送層(ETL)材料です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704571-5G:4548174007839
704571-BULK:
704571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Hung, L.S.; et al.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)
資料
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。