Merck
704555
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-ピリジンボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
3-フルオロ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラン-2-イル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,680
¥7,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,680
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15BFNO2
CAS番号:
分子量:
223.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
124-128 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2F
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-7-9(8)13/h5-7H,1-4H3
InChI Key
MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704555-1G:
704555-VAR:
704555-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)