Merck
704016
Sigma-Aldrich
4-シアノ-2-フルオロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,970
¥8,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,970
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3FN2
CAS番号:
分子量:
122.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
29-34 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI Key
DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
180.0 °F
引火点(℃)
82.2 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
704016-5G:4548173297866
704016-1G:4548173297859
704016-BULK:
704016-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)