Merck
703958
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-フルオロベンゾイルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3Cl2FO
CAS番号:
分子量:
193.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.551
密度
1.447 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
InChI Key
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F
引火点(℃)
107.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
703958-VAR:
703958-25G:
703958-5G:
703958-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)