Merck
702951
Sigma-Aldrich
Cy-cBRIDP
97%
別名:
1-(ジシクロヘキシルホスフィノ)-2,2-ジフェニル-1-メチルシクロプロパン, ジシクロヘキシル(2,2-ジフェニル-1-メチル-1-シクロプロピル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37P
CAS番号:
分子量:
404.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
115-122 °C
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(CC1(c2ccccc2)c3ccccc3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C28H37P/c1-27(29(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26)22-28(27,23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24/h2-3,6-9,14-17,25-26H,4-5,10-13,18-22H2,1H3
InChI Key
JDNAVZKVTWHWKB-UHFFFAOYSA-N
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で研究目的に限り販売しています。US7129367
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702951-100MG:
702951-VAR:
702951-500MG:
702951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago