Merck
702560
Sigma-Aldrich
グリシル-グリシン-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
2-(2-アミノアセトアミド)酢酸-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
134.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
分子量
134.07 by atom % calculation
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
mp
262-264 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
InChI Key
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702560-VAR:
702560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)