Merck
401307
Sigma-Aldrich
Sodium metatitanate
−200 mesh
別名:
ナトリウム チタンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2Ti3O7
CAS番号:
分子量:
301.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
粒径
−200 mesh
密度
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
InChI Key
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ナトリウムイオンバッテリーで、低電圧の酸化チタンナトリウム挿入電極としての使用
以下の調製のために使用されます。
  • リチウムイオン蓄電池に使用される、熱水法によるチタニアのナノロッドおよびナノワイヤー
  • 熱水法による光触媒チタン酸塩ナノチューブ薄膜
  • 固体酸触媒としてプロトン化されたチタン酸塩ナノチューブ
  • アンモニア分解触媒用のルテニウムナノ粒子のナノサイズのサポート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
401307-BULK:
401307-250G:
401307-VAR:
401307-50G:
試験成績書(COA)