Merck
702161
Sigma-Aldrich
(シアノメチル)トリメチルアンモニウム ヨージド
97%
別名:
(N -ヨード-N,N,N-トリメチルアミノ)アセトニトリル, 1-シアノ-N,N,N-トリメチル-メタンアミニウムヨージド, 2-(ジメチルアミノ)アセトニトリル メチル ヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)3NCH2CN)+ I-
CAS番号:
分子量:
226.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
212-216 °C
官能基
amine
nitrile
SMILES記法
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 身代わり求核置換(VNS)反応
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702161-1G:4548173343693
702161-BULK:
702161-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)