Merck
702013
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(ジ-tert-ブチルホスフィノメチル)ベンゼン
97%
別名:
PCPピンサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[CH2P[C(CH3)]2]2
CAS番号:
分子量:
394.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
68-75 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-14-13-15-20(16-19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
InChI Key
VNLHPVUKSKTUPA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702013-VAR:
702013-2G:
702013-500MG:
702013-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)