Merck
701017
Sigma-Aldrich
2-フラニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
2-(フラン-2-イル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン, 2-フランボロン酸 MIDA エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10BNO5
CAS番号:
分子量:
222.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
130-135 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-5-8(12)15-10(16-9(13)6-11)7-3-2-4-14-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
QNZYBMSGFWTQOS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
701017-BULK:
701017-VAR:
701017-5G:
701017-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from