Merck
698571
Sigma-Aldrich
2,3-ジヒドロ-5-フリルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-(4,5-ジヒドロフラン-2-イル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン, 4,5-ジヒドロ-5-フリルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,300
5 G
¥30,700
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,300
5 G
¥30,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17BO3
CAS番号:
分子量:
196.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.467
密度
1.018 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
InChI Key
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
698571-1G:
698571-VAR:
698571-BULK:
698571-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)