Merck
700959
Sigma-Aldrich
エチル 3-(ベンジルアミノ)プロピオナート
97%
別名:
3-(ベンジルアミノ)プロピオン酸 エチルエステル, N-ベンジル-β-アラニン エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO2
CAS番号:
分子量:
207.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.504
密度
1.017 g/mL at 25 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)8-9-13-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3
InChI Key
HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700959-25G:
700959-BULK:
700959-5G:
700959-VAR:
試験成績書(COA)