Merck
153079
Sigma-Aldrich
3-ニトロベンゾトリフルオリド
97%
別名:
3-ニトロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,670
¥3,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,670
About This Item
化学式:
O2NC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
191.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
200-205 °C (lit.)
密度
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
InChI Key
WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
153079-100G:
153079-BULK:
153079-5G:
153079-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H V Lavrov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10926-10934 (2017-08-03)
We have predicted earlier by DFT simulation that tridentate O,N,O-donor cyclic dilactams (B) belonging to the family of pyridine-2,6-dicarboxamides are much more selective and efficient extractants for the separation of lanthanides and actinides than open-structure pyridine-2,6-dicarboxamides due to the higher
The Structures of Biphenyl, o-Terphenyl and Tetraphenylene1.
Karle IL and Brockway LO.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1974-1979 (1944)