Merck
700347
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)、ルチル型/アナターゼ型混合物
nanoparticles, <150 nm particle size (volume distribution, DLS), dispersion, 40 wt. % in H2O, 99.5% trace metals basis
別名:
二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,000
100 G
¥28,800
¥12,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,000
100 G
¥28,800
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
dispersion
nanoparticles
濃度
40 wt. % in H2O
粒径
<150 nm (volume distribution, DLS)
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
bp
100 °C
密度
1.3 g/mL±0.2 at 25 °C
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Titanium(IV) oxide, mixture of rutile and anatase (TiO2) is a titania based nanoparticle solution that is dispersed in water.[1]
アプリケーション
TiO2 suspensions can be used for a variety of applications such as:
  • photo-catalytic applications[2]
  • cosmetics, textile, and paints[3]
  • fabrication of flexible humidity sensors[4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700347-25G:4548173923918
700347-VAR:
700347-BULK:
700347-100G:4548173923901
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Membrane-particle interactions in an asymmetric flow field flow fractionation channel studied with titanium dioxide nanoparticles
Bendixen N, et al.
Journal of Chromatography A, 1334(2), 92-100 (2014)
Highly stable and sensitive resistive flexible humidity sensors by means of roll-to-roll printed electrodes and flower-like TiO2 nanostructures
Jeong H, et al.
Ceramics International, 45(1), 985-992 (2019)
STRUCTURES OF SUPPORTED VANADIUM-OXIDE CATALYSTS. 1. V2O5/TIO2 (ANATASE), V2O5/TIO2 (RUTILE), AND V2O5/TIO2 (MIXTURE OF ANATASE WITH RUTILE)
Inomata M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 87(5), 754-761 (1983)
Synergism between rutile and anatase TiO2 particles in photocatalytic oxidation of naphthalene
Ohno T, et al.
Applied Catalysis A: General, 244(2), 383-391 (2003)
Susan C Tilton et al.
Nanotoxicology, 8(5), 533-548 (2013-05-11)
The growing use of engineered nanoparticles (NPs) in commercial and medical applications raises the urgent need for tools that can predict NP toxicity. Global transcriptome and proteome analyses were conducted on three human cell types, exposed to two high aspect
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
色素増感太陽電池(DSSC:Dye-sensitized solar cells)は、高性能・低コスト製造の可能性があることから、太陽エネルギー分野において注目を集めています。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf