スキップする
1667585
USP
二酸化チタン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
酸化チタン(IV), チタニア, 二酸化チタン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 g
カートの在庫状況を確認する
¥49,500
この商品について
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥49,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
titanium dioxide
manufacturer/tradename
USP
mp
>350 °C (lit.)
density
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
本製品は、現行の薬局方により供給され規定されるように提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類など本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限下で作成され発行されています。
追加情報とサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
Application
二酸化チタンUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
Analysis Note
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
Other Notes
販売制限が適用される可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1.008057992891.00808
二酸化チタン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667585
二酸化チタン
Titanium(IV) oxide EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
SAFC
1.00805
Titanium(IV) oxide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
mp
>350 °C (lit.)
mp
1855 °C
mp
1843 °C
mp
1855 °C
API family
titanium dioxide
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 二酸化チタン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
1667585-2G:4.548173359663E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)