Merck
700061
Sigma-Aldrich
2-(4-ブロモフェニル)キノキサリン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,800
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9BrN2
CAS番号:
分子量:
285.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
133-138 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H9BrN2/c15-11-7-5-10(6-8-11)14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H
InChI Key
FXKZRBJBUFVFNR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700061-BULK:
700061-VAR:
700061-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Woo H Kim et al.
Frontiers in immunology, 10, 560-560 (2019-04-12)
Indoles, as the ligands of aryl hydrocarbon receptor (AhR), have been shown to possess immune-modulating property in terms of the balancing between regulatory T cells (Treg) and T helper 17 cells (Th17) activities. In the present study, we examined the