Merck
700037
Sigma-Aldrich
(エチレンジアミン)ヨード白金(II) ダイマー 二硝酸塩
96%
別名:
ジ-μ-ヨードビス(エチレンジアミン)二白金(II) 二硝酸塩, ビス(1,2-エタンジアミン-N,N′)ジ-μ-ヨード二白金(II)二硝酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,200
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,200
About This Item
化学式:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
CAS番号:
分子量:
888.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
268 °C
SMILES記法
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
InChI Key
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700037-250MG:4548173358062
700037-1G:4548173358055
700037-VAR:
700037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and