Merck
699985
Sigma-Aldrich
6-アセチル-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
97%
別名:
1-(5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン-2-イル)エタノン, 6-アセチルテトラリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O
CAS番号:
分子量:
174.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.562
密度
1.039 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
699985-BULK:
699985-5G:
699985-25G:
699985-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)