Merck
699837
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α,α-ジ-(2-ナフチル)-2-ピロリジン メタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,900
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO
CAS番号:
分子量:
353.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D -98.0°, c = 1 in methanol
mp
138-143 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
InChI
1S/C25H23NO/c27-25(24-10-5-15-26-24,22-13-11-18-6-1-3-8-20(18)16-22)23-14-12-19-7-2-4-9-21(19)17-23/h1-4,6-9,11-14,16-17,24,26-27H,5,10,15H2/t24-/m0/s1
InChI Key
LNUDNNFEXRHHGY-DEOSSOPVSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699837-VAR:
699837-250MG:
699837-1G:
699837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)