Merck
699578
Sigma-Aldrich
ジ(エチレン-d8グリコール)
98 atom % D
別名:
2-(2-ヒドロキシエトキシ)エタノール-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCD2CD2)2O
CAS番号:
分子量:
114.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
liquid
bp
245 °C
密度
1.201 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699578-BULK:
699578-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)