Merck
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
別名:
Propylene-d6 glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD(OH)CD2OH
分子量:
82.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
614416-5G:
614416-BULK:
614416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)