Merck
698407
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)trifluoromethanesulfonate
別名:
(S,S)-Et-DUPHOS-Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H48F3O3P2RhS
CAS番号:
分子量:
722.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
SMILES記法
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC[C@H]2CC[C@H](CC)P2c3ccccc3P4[C@@H](CC)CC[C@@H]4CC
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.CHF3O3S.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m0.../s1
InChI Key
HZLILTNLWVOBFS-ZCTOJWETSA-M
詳細
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate is an electron-rich C2 symmetric bis(phospholane) ligand for enantioselective catalytic reactions.
アプリケーション
以下に関わる触媒です。
  • ルテニウム触媒によるδ-位の酸化
  • デヒドロアミノ酸エステルおよび大環状ペプチド模倣物の立体選択的水素化反応
  • 環状ペプチドアルカロイドのムコロニンE、フッ素含有アミノ酸、および標識プロテアーゼ阻害剤の合成
(S,S)-Et-DUPHOS-Rh may be used as an efficient catalyst in the synthesis of (S)-2-quinolylalanine via asymmetric hydrogenation.
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
698407-50MG:4548173923857
698407-BULK:
698407-VAR:
698407-250MG:4548173923840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DuPhos and BPE Phospholane Ligands and Complexes
Aldrich Chemfiles, 8(2), 34-34 (2008)
Preparation of (S)-2-quinolylalanine by asymmetric hydrogenation.
Jones SW, et al.
Tetrahedron Letters, 40(6), 1211-1214 (1999)