Merck
69806
Sigma-Aldrich
(+)-D-乳酸tert-ブチル
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥70,700
5 G
¥150,000
¥70,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥70,700
5 G
¥150,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
Beilstein:
1722069
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥70,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
38-42 °C
官能基
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
InChI Key
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
キラルビルディングブロック; アミノ酸誘導体との反応によるデプシペプチドの合成[1][2]; ヒドロキシル基の活性化と置換反応[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69806-BULK:
69806-VAR:
69806-1G:
69806-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U. Schmidt et al.
Synthesis, 475-475 (1988)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 84, 798-798 (1984)
H.C. Nung et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2629-2629 (1992)
Wei-He Qian et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 569-581 (2019-06-08)
Alcoholic hepatitis (AH) is a fatal inflammatory syndrome with no effective treatments. Intestinal injury and intestinal endotoxemia (IETM) contribute greatly in the development of AH. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been reported to affect intestinal injury. The present study aims to investigate