Merck
697664
Sigma-Aldrich
(3-ブロモフェニル)硫黄 ペンタフルオリド
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrF5S
CAS番号:
分子量:
283.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.480
密度
1.831 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
InChI Key
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F
引火点(℃)
87.8 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
697664-1G:
697664-VAR:
697664-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)