Merck
697273
Sigma-Aldrich
N,N′, N"-トリ-Boc-グアニジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29N3O6
CAS番号:
分子量:
359.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
190-196 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H29N3O6/c1-14(2,3)23-11(20)17-10(18-12(21)24-15(4,5)6)19-13(22)25-16(7,8)9/h1-9H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
InChI Key
XZGNHTJSFCBWHG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697273-5G:
697273-BULK:
697273-VAR:
697273-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)