Merck
697001
Sigma-Aldrich
1-クロロ-4-ヒドロキシイソキノリン-3-カルボン酸メチル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,100
¥23,100
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8ClNO3
CAS番号:
分子量:
237.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,100
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
164-168 °C
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
InChI Key
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697001-VAR:
697001-1G:
697001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)